Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 730,00 Kč |
O této položce
4 730,00 Kč
material
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
feature
model 1001 BFP
manufacturer/tradename
Hamilton 59000-35
parameter
10-115 °C temp. range (50-239 °F), 200 psig pressure
I.D. × O.D.
4.61 mm × 9.02 mm
volume
1 mL
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description model, 1001 BFP, volume 1 mL | description model, 1025 BFP, volume 25 mL | description model, 1010 BFP, volume 10 mL | description model, 1705 BFP, volume 50 μL |
| manufacturer/tradename Hamilton 59000-35 | manufacturer/tradename Hamilton 59000-55 | manufacturer/tradename Hamilton 59000-50 | manufacturer/tradename Hamilton 59000-15 |
| volume 1 mL | volume 25 mL | volume 10 mL | volume 50 μL |
| parameter 10-115 °C temp. range (50-239 °F), 200 psig pressure | parameter 10-80 °C temp. range (50-176 °F), 100 psig pressure | parameter 10-115 °C temp. range (50-239 °F), 200 psig pressure | parameter 10-115 °C temp. range (50-239 °F), 1000 psig pressure |
| feature model 1001 BFP | feature model 1025 BFP | feature model 1010 BFP | feature model 1705 BFP |
| material Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe | material Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe | material Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe | material Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe |
| I.D. × O.D. 4.61 mm × 9.02 mm | I.D. × O.D. 23.0 mm × 27.1 mm | I.D. × O.D. 14.6 mm × 17.7 mm | I.D. × O.D. 1.03 mm × 7.75 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?