710784
11-Deoxycortisol-2,2,4,6,6-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyma:
11-Deoxy-17-hydroxycorticosterone-2,2,4,6,6-d5, 17,21-Dihydroxyprogesterone-2,2,4,6,6-d5, Cortexolone-2,2,4,6,6-d5, Reichstein′s substance S (2,2,4,6,6-d5)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
208 °C (dec.)
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1/i3D2,5D2,11D
InChI key
WHBHBVVOGNECLV-NGKMQDFHSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?