Přeskočit na
H4001
Hydrocortisone
synthetic (organic), ≥98% (HPLC), anti-inflammatory agent, powder
Hydrocortisone
Synonyma:
11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxycorticosterone, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Cortisol, Kendall’s compound F, Reichstein’s substance M
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 680,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 070,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 290,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 200,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
31 000,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H30O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
362.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-020-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1354819
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Hydrocortisone, ≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
211-214 °C (lit.)
solubility
water: 0.28 g/L at 25 °C
application(s)
cell analysis
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Biochem/physiol Actions
Primary glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Primary glucocorticoid secreted by the adrenal cortex. It has three times the anti-inflammatory potency of corticosterone but much lower Na2+ retention potency.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
H6909BP576H1300000
Hydrocortisone British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
BP576
Hydrocortisone
Hydrocortisone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
H1300000
Hydrocortisone
description
≥98% (HPLC)
description
50 μM, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
description
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
liquid
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 0.28 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrocortisone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1A - STOT RE 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. What is the shelf life of reconstituted product at 4C, -20C, and -80C?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution after reconstitution has not been specifically determined. However, it is recommended that solutions be stored in working aliquots at −20°C. This practice is considered optimal for maintaining stability, but no exact shelf life duration is provided after reconstitution.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews