Přeskočit na
900080
Hydrocortisone-9,11,12,12-d4 21-sulfate sodium salt
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Synonyma:
Cortisol-9,11,12,12-d4 21-sulfate sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21D4H25NaO8S
Molekulová hmotnost:
468.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
14 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(COS(=O)([O-])=O)[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C([2H])([2H])[C@@]21C)=O.[Na+]
InChI
1S/C21H30O8S.Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h9,14-16,18,23,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1/i10D2,16D,18D;
InChI key
DJKQHUMDQFOLHE-IWVMSBTQSA-M
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
705594802905710792
description
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
98 atom % D, 97% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
assay
≥95% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
97% (CP)
assay
≥95% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)