589349
Lithocholic acid-2,2,4,4-d4
98 atom % D
Synonyma:
(3a,5ß)-3-Hydroxycholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
mp
184-186 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,14D2
InChI key
SMEROWZSTRWXGI-POXZWENPSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?