Hlavní dokumenty
T5536
Supelco
Testosterone-d3 solution
100 μg/mL in 1,2-dimethoxyethane, analytical standard, for drug analysis
About This Item
Číslo CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard, for drug analysis
Quality Level
drug control
Home Office Schedule 4.2
concentration
100 μg/mL in 1,2-dimethoxyethane
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C1([H])C[C@]2([H])[C@@]3([H])CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@]3([H])CC[C@@]2(C)[C@]1([H])O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17D
InChI key
MUMGGOZAMZWBJJ-HZRGXLBSSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)