Přejít k obsahu
802905
Corticosterone-9,11,12,12-d4
98 atom % D, 97% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21D4H26O4
Molekulová hmotnost:
350.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4C(CO)=O)=CC(CC1)=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1/i10D2,17D,19D
InChI key
OMFXVFTZEKFJBZ-HECNVQIESA-N
Application
This product may be used as an analytical standard.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)