Hlavní dokumenty
630810
Sigma-Aldrich
2-Heptyn-1-ol
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H12O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
89-90 °C/16 mmHg (lit.)
density
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCC#CCO
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-4,7H2,1H3
InChI key
OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
172.4 °F - closed cup
flash_point_c
78 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)