Přejít k obsahu
630829
2-Hexyn-1-ol
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H10O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-128-6
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4536 (lit.)
bp
66-67 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCC#CCO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-3,6H2,1H3
InChI key
BTDWSZJDLLLTMI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
154.4 °F
Bod vzplanutí (°C)
68 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)