Merck
163333
Geraniol
98%
Synonyma:
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-377-1
Beilstein/REAXYS Number:
1722456
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
5.31 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.1 g/L at 25 °C
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
InChI key
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
General description
Geraniol undergoes oxidation with molecular oxygen in supercritical carbon dioxide catalyzed by chromium containing mesoporous molecular sieve to yield citral.
Application
Geraniol was used in field evaluation of synthetic herbivore-induced plant volatiles as attractants to beneficial insects. It was used to evaluate the tumor-suppressive potency of isoprenoids in vitro and in vivo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Geraniol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)