Merck
244341
2-Butyn-1-ol
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C≡CCH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
70.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-113-4
Beilstein/REAXYS Number:
1733676
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−2.2 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC#CCO
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3
InChI key
NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Butyn-1-ol was used in the synthesis of homocoupling products, [{Ru(P(OCH3)3)2(CH3CN)3}2{μ-SCRCHCH(OCH2CCR)S}](CF3SO3)4.
Synthesis of macrocyclic ethers via metathesis reactions of cyclohexanes and cyclohexenes with allylic and propargylic side chains.†
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)