Přeskočit na
335312
2-Pentyn-1-ol
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
C2H5C≡CCH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-411-2
Beilstein/REAXYS Number:
1734007
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
84-85 °C/57 mmHg (lit.)
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCC#CCO
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2,5H2,1H3
InChI key
WLPYSOCRPHTIDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Pentyn-1-ol was employed as starting reagent for the synthesis of (-)-muricatacin. It was also used in the preparation of (2Z)-3-tributylstannyl-2-penten-1-ol.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)