Merck
256234
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
98%, solid
Funkce v oblasti udržitelnosti
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H16ClNOS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
269.79
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
224-947-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3788921
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
142-144 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Cl-].Cc1c(CCO)sc[n+]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H16NOS.ClH/c1-11-13(7-8-15)16-10-14(11)9-12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,10,15H,7-9H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
IWSVLBKHBJGMAA-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This design optimizes electronic and steric properties for superior catalyst turnover and product selectivity. Reduced loading rates and reaction times lower precious metal consumption and energy usage. Click here for more information.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)