542334
IGEPAL® CO-630
average Mn 617
Synonyma:
Polyoxyethylene (9) nonylphenylether, branched
About This Item
Doporučené produkty
mol wt
average Mn 617
bp
250 °C (lit.)
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
13
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?