Merck
492016
NP-40 Alternative
Synonyma:
NP-40 Alternative - CAS 9016-45-9 - Calbiochem, Nonylphenyl Polyethylene Glycol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
RTECS - MD0905000
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
clear colorless
CMC
50 - 300 μM
solubility
water: 25 mg/mL, aqueous buffer: soluble
density
1.06 g/mL
application(s)
(Isolating membrane proteins)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(CCOc1ccc(cc1)CCCCCCCCC)CCO
InChI
1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
InChI key
BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFAOYSA-N
General description
A non-ionic surfactant used in the isolation and purification of functional membrane protein complexes and in two-dimensional (2D) gel electrophoresis. Similar in usage to NP-40 and TRITON X-100 Detergent(Cat. No. 648462).
Application
NP-40 Alternative has been used:
  • as a component of the lysis buffer for solubilizing proteins from transfected HEK293 cells.
  • as a component of the wash buffer for efficient solubilization of biotinylated plasma proteins in plasma protein profiling and chromatin immunoprecipitation (ChIP).
  • for the purification of doublet microtubules from cilia for single particle cryo-electron microscopy (cryo-EM).
Other Notes
Ripoche, P., et al. 1982. Biochim. Biophys. Acta693, 497.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
pictograms
Exclamation markEnvironment
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
503.6 °F - Pensky-Martens closed cup - (own results)
flash_point_c
262 °C - Pensky-Martens closed cup - (own results)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Ying Zhang et al.
Cancer research, 79(19), 4994-5007 (2019-08-09)
Human astrocytomas and oligodendrogliomas are defined by mutations of the metabolic enzymes isocitrate dehydrogenase (IDH) 1 or 2, resulting in the production of the abnormal metabolite D-2 hydroxyglutarate. Here, we studied the effect of mutant IDH on cell proliferation and
Matthew R Miller et al.
Journal of biological methods, 2(3), e23-e23 (2015-10-13)
Over the past two decades, researchers have struggled to efficiently express foreign DNA in primary macrophages, impeding research progress. The applications of lipofection, electroporation, microinjection, and viral-mediated transfer typically result in disruptions in macrophage differentiation and function, low expression levels
Peiwei Liu et al.
The Journal of cell biology, 219(6) (2020-04-30)
Mutations in the channel protein PKD2 cause autosomal dominant polycystic kidney disease, but the function of PKD2 in cilia remains unclear. Here, we show that PKD2 targets and anchors mastigonemes, filamentous polymers of the glycoprotein MST1, to the extracellular surface
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
492016-100ML07790788050832
492016-1000ML04055977273489
492016-500ML04055977273496