Merck
46018
Nonylphenol
PESTANAL®, analytical standard, technical mixture
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H24O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
220.35
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
EC Number:
284-325-5
Beilstein/REAXYS Number:
2047450
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-3-4-6-8-14-9-11-15(16)12-10-14/h9-13,16H,3-8H2,1-2H3
InChI key
JSFITYFUKSFPBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Nonylphenol belongs to the class of alkylphenols, commonly employed as a precursor for the commercially important nonylphenol polyethoxylate, a non-ionic surfactant that is widely used for a broad-spectrum of applications in commercial and household formulations.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Nonylphenol may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples using various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonylphenol
signalword
Danger
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
84852-15-3
CAS No.
84852-15-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Související obsah
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).
Solid-phase extraction of bisphenol A, nonylphenol and 4-octylphenol from environmental water samples using microporous bamboo charcoal, and their determination by HPLC
Zhao S-R, et al.
Microchimica Acta, 165(3-4), 443-447 (2009)
Maurizio Forte et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 180, 412-419 (2019-05-21)
Estrogens play a role in the patho-physiology of the prostate. In the present work we studied the effects of nonylphenol (NP), a xenoestrogen, on human adenocarcinoma prostate cells (LNCaP). In order to understand molecular and cellular involvement, we observed the
Simultaneous determination of the endocrine disrupting compounds nonylphenol, nonylphenol ethoxylates, triclosan and bisphenol A in wastewater and sewage sludge by gas chromatography-mass spectrometry.
Gatidou G, et al.
Journal of Chromatography A, 1138(1-2), 32-41 (2007)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
46018-1G04061837849886