Quality Level
assay
98%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
168-170 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3(9)8-4(6(11)12)2-5(7)10/h4H,2H2,1H3,(H2,7,10)(H,8,9)(H,11,12)/t4-/m0/s1
InChI key
HXFOXFJUNFFYMO-BYPYZUCNSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)