A6251
N-Acetyl-DL-tryptophan
≥98% (TLC)
Synonyma:
N-acetyl-tryptophan
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
N-Acetyl-DL-tryptophan,
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
powder
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Application
- Mitigation of Oxidation in Therapeutic Antibody Formulations: a Biochemical Efficacy and Safety Evaluation of N-Acetyl-Tryptophan and L-Methionine.: Investigates N-Acetyl-DL-tryptophan′s role in reducing oxidative damage in antibody formulations, enhancing therapeutic efficacy (Dion et al., 2018).
- Effect of PEGylation on performance of protein microbubbles and its comparison with lipid microbubbles.: Examines how PEGylation, in combination with N-Acetyl-DL-tryptophan, improves the stability and performance of protein microbubbles in biomedical applications (Upadhyay et al., 2017).
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.