Merck
A9125
Nα-Acetyl-L-glutamine
≥98% (TLC)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H12N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
188.18
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
219-647-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1727471
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Nα-Acetyl-L-glutamine,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12N2O4/c1-4(10)9-5(7(12)13)2-3-6(8)11/h5H,2-3H2,1H3,(H2,8,11)(H,9,10)(H,12,13)/t5-/m0/s1
InChI key
KSMRODHGGIIXDV-YFKPBYRVSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)