Přeskočit na
H1384
Hypotaurine
≥98% (TLC)
Synonyma:
2-Aminoethanesulfinic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
202,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 720,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 940,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 100,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H7NO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
109.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
202,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
functional group
amine, sulfinic acid
SMILES string
NCCS(O)=O
InChI
1S/C2H7NO2S/c3-1-2-6(4)5/h1-3H2,(H,4,5)
InChI key
VVIUBCNYACGLLV-UHFFFAOYSA-N
Application
Hypotaurine has been used as a supplement in fertilization medium (Fert- tyrode albumin lactate pyruvate (TALP)), which used in in-vitro fertilization and evaluation of embryo development. It is also used as a H2S scavenger.
Biochem/physiol Actions
Antioxidant that binds hydroxyl radicals. Endogenous inhibitory neuromodulator that is blocked by strychnine and picrotoxin. Inhibits the Na2+-dependent transport of GABA and β-alanine. It is a degradation product of cysteine and a precursor of taurine.
Hypotaurine, a cystamine analog, is the precursor for taurine synthesis. It can act as an antioxidant and singlet oxygen scavenger, thereby protecting cells from oxidative damage. Hypotaurine is reported to play an important role in the maintenance and stimulation of sperm motility and also in vitro fertilization and embryo development.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T8691T0625W381306
Taurine suitable for cell culture, meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
T8691
Taurine
Taurine ≥99%
Sigma-Aldrich
T0625
Taurine
Taurine ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W381306
Taurine
description
≥98% (TLC)
description
suitable for cell culture, meets USP testing specifications
description
≥99%
description
≥98%, FG
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥99%
assay
≥98%
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400, 300
functional group
amine, sulfinic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
color
white to off-white
color
white
color
white
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?