262250
3-Phenylphenol
85%
Synonyma:
3-Hydroxybiphenyl
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
85%
mp
75-80 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
Oc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,13H
InChI key
UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)