Merck
693017
Zwittergent® 3-14 Detergent
Synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a wide pH range.
Synonyma:
n-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, hplc solvents
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H41NO3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
363.60
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChI key
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
assay
≥99% (TLC)
form
powder, solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
aggregation number
83
color
white
CMC
100 - 400 μM
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
Quality Level
General description
Synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a wide pH range. This property is attributed to the presence of both a strongly basic quaternary ammonium ion and an acidic sulfonate ion of equal strength. This ionic balance presumably prevents irreversible binding of the detergent to either anionic or cationic compounds.
Preparation Note
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Aqueous stock solutions are stable for several months at 4°C.
Other Notes
Aveldano, M.I., et al. 1991. J. Neurochem.57, 250.
Wach, A., et al. 1990. Eur. J. Biochem.189, 675.
Lai, F.A., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 16776.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C