Key Documents
1.06310
Supelco
di-Sodium tetraborate
for analysis (ca. 85% Na₂B₄O₇)
Synonyma:
di-Sodium tetraborate, Borax
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
B4Na2O7 · nH2O (n=1.5-2)
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
215-540-4
NACRES:
NA.21
vapor pressure
20-°C ( 68 °F)
Quality Level
assay
≥85.0% (acidimetric)
form
solid
pH
9-10 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
1575 °C/1013 hPa (anhydrous)
mp
742 °C (anhydrous)
solubility
water: Ca. 25  g/L at 20 °C (68 °F)
density
2.35 g/cm3 at 26 °C
bulk density
680 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
Application
  • Micellar electrokinetic chromatography for separation of a mixture of coptis alkaloids, scute flavonoids, and rhubarb anthraquinones and bianthrones.: This study by Chang and Sun investigates the use of micellar electrokinetic chromatography (MEKC) to separate complex mixtures of bioactive compounds. The research highlights the effectiveness of di-Sodium tetraborate in optimizing the separation process, showcasing its utility in analytical chemistry for the precise analysis of natural products (Chang et al., 2006).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)