Přeskočit na
92478
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate
analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 090,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H10O7 · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.15
EC Number:
211-682-6
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1727087
MDL number:
1 090,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC), ≥97% (titration)
optical activity
[α]/D 53.0±2.0°, 5 hr, c = 10 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O.OC1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);1H2/t1-,2+,3+,4-,6?;/m0./s1
InChI key
BGHPCEJXDOGRGW-KSSASCOMSA-N
Application
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate is used as a standard reference material for the quantification of the analyte in the following:
  • Bamboo shoot (Chimonobambusa quadrangularis) residue (BSR)-derived polysaccharides (CPS) using high-performance liquid chromatography (HPLC).
  • Mentha haplocalyx polysaccharides (MHP), extracted from Mentha haplocalyx using a high-pressure ultrasound-assisted extraction (HUAE) followed by analysis using high-performance liquid chromatography (HPLC).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
482804165119023
description
analytical standard
description
≥97% (titration)
description
analytical standard
description
analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (TLC), ≥97% (titration)
assay
≥97% (titration)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D 53.0±2.0°, 5 hr, c = 10 in H2O
optical activity
[α]20/D +53±2°, 5 hr, c = 10% in H2O
optical activity
[α]/D 8.0±0.5°, 2 hr, c = 5 in H2O
optical activity
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)