Key Documents
1.06309
Supelco
di-Sodium tetraborate
anhydrous 99.99 Suprapur®
Synonyma:
di-Sodium tetraborate, Borax
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
B4Na2O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
201.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
215-540-4
NACRES:
NB.21
grade
for inorganic trace analysis
Quality Level
vapor pressure
7.3 hPa ( 1200 °C)
assay
99.99%
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
742 °C
solubility
25.6 g/L
density
2.37 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
InChI key
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Assay (acidimetric): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 5 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ba (Barium): ≤ 10.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 5.0 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.050 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.100 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.05 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.10 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.05 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.10 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.05 ppm
Li (Lithium): ≤ 5.0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.050 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.05 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.05 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.05 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5.00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.05 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.050 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.05 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)