Hlavní dokumenty
139548
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) divinyl ether
99%
Synonyma:
3,6,9-Trioxaundeca-1,10-diene, Bis[2-(vinyloxy)ethyl] ether, DEGDVE
About This Item
Lineární vzorec:
(H2C=CHOCH2CH2)2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
99%
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=COCCOCCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI key
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)