Merck
123315
1,4-Butanediol divinyl ether
98%
Synonyma:
1,4-Bis(vinyloxy)butane, 1,4-Butylene glycol divinyl ether, 1,4-Divinyloxybutane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(-CH2CH2OCH=CH2)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.20
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
223-437-0
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
62-64 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=COCCCCOC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-9-7-5-6-8-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI key
MWZJGRDWJVHRDV-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4-Butanediol divinyl ether is widely used as across-linking agent to synthesize polymeric membranes, copolymer networks, and microspheres. For example, it can be used as a precursor to synthesize electrolyte membranes for fuel cell applications and thermally expandable microspheres.
Application
  • Comparative physicochemical analysis among 1, 4-butanediol diglycidyl ether cross-linked hyaluronic acid dermal fillers: This study explores the properties of hyaluronic acid dermal fillers cross-linked with 1,4-butanediol diglycidyl ether, focusing on their physicochemical characteristics and performance in cosmetic applications (Zerbinati et al., 2021).
  • In-depth characterization of 1, 4-butanediol diglycidyl ether substituted hyaluronic acid hydrogels: An investigation into the properties of hyaluronic acid hydrogels modified with 1,4-butanediol diglycidyl ether, providing insights into their structural and functional enhancements (Zhang et al., 2023).
  • Highly Branched Poly(5-amino-1-pentanol-co-1,4-butanediol diacrylate) for High Performance Gene Transfection: Discusses the synthesis and application of a novel branched polymer for gene delivery, highlighting the role of 1,4-butanediol diacrylate in enhancing transfection efficiency (Zeng et al., 2017).
  • Tuning thermal, morphological, and physicochemical properties of thermoplastic polyurethanes (TPUs): This study examines the effects of substituting 1,4-butanediol in the synthesis of TPUs, aiming to improve their mechanical properties and performance (Ernzen et al., 2022).
  • Cyclodehydration of 1, 4-butanediol over Zr-Al Catalysts: Focuses on the catalytic transformation of 1,4-butanediol to tetrahydrofuran, a critical industrial solvent and intermediate, using zirconium-aluminum catalysts (Li & Chen, 2019).
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
139.1 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
59.5 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
3891-33-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)