Hlavní dokumenty
409936
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl vinyl ether
98%
About This Item
Lineární vzorec:
C6H11OCH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
98%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=COC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI key
VGIYPVFBQRUBDD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)