Přeskočit na
381462
Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate)
>95%
Synonyma:
Pentaerythritol (3-mercaptopropionate), Pentaerythritol terakis(3-mercaptopropionate), Pentaerythritol tetra(3-mercaptopropionate)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 500,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 720,00 Kč
2 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(HSCH2CH2COOCH2)4C
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
488.66
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-472-8
Beilstein/REAXYS Number:
2312625
MDL number:
1 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
>95%
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
bp
275 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
SCCC(=O)OCC(COC(=O)CCS)(COC(=O)CCS)COC(=O)CCS
InChI
1S/C17H28O8S4/c18-13(1-5-26)22-9-17(10-23-14(19)2-6-27,11-24-15(20)3-7-28)12-25-16(21)4-8-29/h26-29H,1-12H2
InChI key
JOBBTVPTPXRUBP-UHFFFAOYSA-N
Application
Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate) can be used as a precursor to synthesize:
  • Polymeric degradable networks through thiol-ene click reactions with tri/tetra-acrylates.
  • Thiol-ene-methacrylate composites, which are applicable as dental restorative materials.
  • Network solid polymer electrolytes based on polydimethylsiloxane, for lithium-ion batteries.
It can also be used to functionalize poly(high internal phase emulsions) for removal of heavy metals from water.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
108987723193251720
description
>95%
description
98%
description
97%
description
technical grade, 70%
assay
>95%
assay
98%
assay
97%
assay
70%
density
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
275 °C/1 mmHg (lit.)
bp
54-55 °C/14 mmHg (lit.)
bp
-
bp
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. The product can be stored in stainless steel?
    1 answer
    1. Stainless steel containers are suitable for short- to medium-term storage of this product. For long-term storage, however, HDPE (high-density polyethylene) containers are recommended, as thiol-containing compounds are generally compatible with HDPE and do not react with this material during extended storage periods.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?