Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 919,00 Kč |
250 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 530,00 Kč |
O této položce
919,00 Kč
Quality Segment
assay
95%
mp
155-158 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, disulfide
SMILES string
OC(=O)CCSSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S2/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
YCLSOMLVSHPPFV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 97% | description 95% | description ≥95.0% (NT) |
| assay 95% | assay 97% | assay 95% | assay ≥95.0% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 155-158 °C (lit.) | mp 131-134 °C (lit.) | mp 108-110 °C (lit.) | mp 287-290 °C (lit.), 288-293 °C |
| functional group carboxylic acid, disulfide | functional group - | functional group - | functional group carboxylic acid, disulfide |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?