Merck
416126
Trimethylolpropane diallyl ether
90%
Synonyma:
2,2-Bis(allyloxymethyl)-1-butanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C2H5C(CH2OCH2CH=CH2)2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
214.30
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
211-661-1
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
135 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(CO)(COCC=C)COCC=C
InChI
1S/C12H22O3/c1-4-7-14-10-12(6-3,9-13)11-15-8-5-2/h4-5,13H,1-2,6-11H2,3H3
InChI key
BDKDHWOPFRTWPP-UHFFFAOYSA-N
General description
Trimethylolpropane diallyl ether (TMPAE) is an unsaturated allyl ether that can be synthesized by Williamson esterification reaction in the presence of trimethylolpropane, sodium hydroxide, and allyl chloride as starting materials.
Application
TMPAE can be used in the synthesis of isophorone diisocyanate (IPDI) based tetracene monomers which can further be used in the formation of polymer dispersed liquid crystals. It can also be used in the synthesis of allyl ether based dendrimers that find potential usage in coatings.
Other Notes
remainder monoethers and triethers
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
244.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
118 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)