Merck
476234
2-Allyloxyethanol
98%
Synonyma:
Ethylene glycol allyl ether
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2C=CHCH2OCH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.13
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
203-871-7
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCOCCO
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-4-7-5-3-6/h2,6H,1,3-5H2
InChI key
GCYHRYNSUGLLMA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Technological Aspects of Synthesis of Poly (ethylene glycol) Mono-1-propenyl Ether Monomers: This study investigates the isomerization reactions of 2-allyloxyethanol among other compounds, aiming to optimize synthesis processes for industrial applications (M Urbala, Polish Journal of Chemical Technology, 2020).
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
150.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
66 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)