TZHAMD210
Unidad Steritest® NEO
For medical devices and collapsible bags. Blue base canister provided with 3 adaptors for connecting various test devices.
Sinónimos:
Unidad Steritest® NEO de base azul para pruebas de esterilidad, Unidad de ensayos de esterilidad, unidad de filtración a través de membrana, recipiente de filtración a través de membrana, filtración de membrana cerrada
About This Item
Productos recomendados
material
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel ( for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) ( for Canister)
Quality Level
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
sterility
sterile; γ-irradiated
manufacturer/tradename
Steritest®
packaging
pkg of 10 blisters per box, Single packed
parameter
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
tubing L
850 mm
color
blue Canister Base
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
La unidad Steritest® NEO es una unidad de filtración a través de membrana para ensayos de esterilidad de productos farmacéuticos filtrables. El dispositivo simplifica cada aspecto del ensayo, desde la manipulación hasta la trazabilidad. El sistema cerrado garantiza que los productos farmacéuticos nunca se expongan al medio ambiente durante el proceso de análisis. Esto reduce al mínimo los falsos positivos y ofrece los mayores niveles de calidad y fiabilidad. Este sistema de ensayo ofrece un proceso analítico optimizado y completamente conforme a la normativa cuando se utiliza con la bomba Steritest® Symbio, accesorios específicos y medios de cultivo y líquidos de enjuague de gran calidad. La unidad Steritest® NEO para productos sanitarios se presenta con tres adaptadores: Luer macho, Luer hembra o aguja única que permite la conexión a una variedad de dispositivos analíticos. Se utiliza una aguja de ventilación aparte para la transferencia de medios de cultivo o tampón de enjuague. La unidad Steritest® NEO para productos sanitarios puede utilizarse con NovaSepturn® para unidades de muestreo estéril. La base azul de la cámara indica la presencia de una membrana de ésteres mezclados de celulosa (MCE). Esta membrana proporciona un caudal de filtración óptimo para los productos habituales.
Application
Features and Benefits
- Ventanilla única para los ensayos de esterilidad con nuestros dispositivos, bombas, medios, líquidos y servicios
- Las unidades Steritest® se fabrican en nuestro Centro de Excelencia en Molsheim, Francia, con estándares de control de alta calidad que mantienen el Certificado de Calidad para cada lote.
- Nuevo diseño de la aguja
- Flujo de trabajo más inteligente
- Configuración completamente cerrada
- Rendimiento uniforme
- Nueva herramienta de desconexión de tubos
Packaging
Legal Information
Required but not provided
configured for
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Los clientes también vieron
Artículos
Sterility testing is one of the most crucial steps in pharmaceutical product release. Regulatory-compliant membrane filtration sterility testing devices ensure the safety of pharmaceutical products.
Sterility testing is one of the most crucial steps in pharmaceutical product release. Regulatory-compliant membrane filtration sterility testing devices ensure the safety of pharmaceutical products.
Sterility testing is one of the most crucial steps in pharmaceutical product release. Regulatory-compliant membrane filtration sterility testing devices ensure the safety of pharmaceutical products.
Sterility testing is one of the most crucial steps in pharmaceutical product release. Regulatory-compliant membrane filtration sterility testing devices ensure the safety of pharmaceutical products.
Contenido relacionado
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.