Documentos clave
STBMRFK34
Millipore
Líquido K
Fluid K - Ready-to-use Rinse Fluid
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 300 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles
Sinónimos:
Dilución del líquido K, Líquido K en botella con tapón de rosca y membrana de goma, Líquido de enjuague, Líquido de lavado
About This Item
Código UNSPSC:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; autoclaved
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type Black screw cap with septum and protector
ready-to-use
envase
pack of 4 bottles
botella capacidad
500 mL
bottle filling volume
300 mL
color
light, with no precipitate and free of visible particles
entrada
sample type pharmaceutical(s)
pH
6.9
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
for use with Steritest®
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
nonselective for
Descripción general
El líquido K es adecuado para analizar muestras que contengan vaselina, aceites o disoluciones oleosas. La composición del líquido cumple con lo especificado en la Farmacopea europea (EP) 2.6.1, la Farmacopea de Estados Unidos (USP) 71 y la Farmacopea japonesa (JP) 4.06. Es un líquido de color amarillo claro con un pH de 6,9 ± 0,2 a 25°C. Puede conservarse a 15 - 25°C protegido de la luz durante 12 meses. Una sola caja contiene 4 botellas de 300 ml de líquido; cada botella tiene un tapón de rosca con membrana de goma que reduce el riesgo de contaminación cruzada y optimiza los procedimientos de desinfección.
Aplicación
El líquido K se utiliza como diluyente o enjuague para ensayos de esterilidad en muestras que contengan vaselina o aceite. Puede utilizarse en combinación con el sistema de ensayos de esterilidad STERITEST® o en el análisis del grado de contaminación microbiológica para enjuagar las membranas y diluir/disolver las muestras. El líquido también puede ser excelente para lavar las vías de los productos sanitarios y para las muestras difíciles de filtrar o de disolver.
Ensayos de esterilidad
Análisis del grado de contaminación microbiológica
Componentes
Tapón de rosca con membrana de goma
Medio de cultivo
Líquido K
Información legal
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review