Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
TZHADV210
Millipore
Unidad Steritest® NEO
For soluble powders in vials. Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa.
Sinónimos:
Unidad Steritest® NEO de base azul para pruebas de esterilidad, Unidad de ensayos de esterilidad, unidad de filtración a través de membrana, recipiente de filtración a través de membrana, filtración de membrana cerrada
About This Item
UNSPSC Code:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
material
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Quality Level
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
sterility
sterile; γ-irradiated
manufacturer/tradename
Steritest®
packaging
pkg of 10 blisters per box, Single packed
parameter
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
tubing L
850 mm
color
blue Canister Base
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
input
liquid
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: 2 cámaras
La unidad Steritest® NEO es una unidad de filtración a través de membrana para ensayos de esterilidad de productos farmacéuticos filtrables. El dispositivo simplifica cada aspecto del ensayo, desde la manipulación hasta la trazabilidad. El sistema cerrado garantiza que los productos farmacéuticos nunca se expongan al medio ambiente durante el proceso de análisis. Esto reduce al mínimo los falsos positivos y ofrece los mayores niveles de calidad y fiabilidad. Este sistema de ensayo ofrece un proceso analítico optimizado y completamente conforme a la normativa cuando se utiliza con la bomba Steritest® Symbio, accesorios específicos y medios de cultivo y líquidos de enjuague de gran calidad. Se utiliza un adaptador de aguja doble de pequeño diámetro para viales pequeños con membrana de goma. Los recipientes de base azul indican la presencia de una membrana de ésteres mezclados de celulosa (MCE) que proporciona un caudal de filtración óptimo para los productos convencionales.
Application
La unidad Steritest® NEO se utiliza para ensayos de esterilidad de polvos solubles en viales sin antimicrobianos. La unidad disuelve o diluye simultáneamente la muestra en diluyentes estériles y transfiere la disolución resultante a los recipientes para su ulterior filtración.
Features and Benefits
  • Ventanilla única para los ensayos de esterilidad con nuestros dispositivos, bombas, medios, líquidos y servicios
  • Las unidades Steritest® se fabrican en nuestro Centro de Excelencia en Molsheim, Francia, con estándares de control de alta calidad que mantienen el Certificado de Calidad para cada lote.
  • Nuevo diseño de la aguja
El diseño de esta nueva aguja se ha optimizado con una longitud corta de la aguja, así como crestas horizontales y verticales para ofrecer destreza y seguridad al trabajador mientras perfora el pequeño recipiente
  • Flujo de trabajo más inteligente
El nuevo cartucho Steritest® NEO se beneficia de todas las mejoras, como abrazaderas de colores, graduaciones para una medición precisa del volumen, identificación optimizada y trazabilidad con la nueva etiqueta de despegable
  • Configuración completamente cerrada
Los productos farmacéuticos nunca quedan expuestos al entorno durante el proceso de ensayo con las unidades Steritest® NEO. La filtración, el enjuague, la adición de medios y la incubación se llevan a cabo dentro de un sistema cerrado.
  • Rendimiento uniforme
Ensayos de integridad 100%, estrictas pruebas físicas y análisis microbiológicos realizados en cada paso del montaje de la unidad Steritest® NEO antes del visto bueno para comercialización.
  • Nueva herramienta de desconexión de tubos
Las pinzas cortadoras Velax® están montadas en todas las unidades Steritest® NEO y permiten un corte seguro y fácil de los tubos.
Packaging
Paquete de 10 blísteres individuales por caja
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configured for
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
required but not provided
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.