Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
TZHVSL210
Millipore
Unidad Steritest® NEO
This green base canister with a single needle is ideal for testing solvents, creams, ointments, and veterinary injectables., pkg of 10 blisters per box, Single packed
Sinónimos:
Unidad Steritest® NEO de base verde para ensayos de esterilidad, Unidad de ensayos de esterilidad, unidad de filtración a través de membrana, recipiente de filtración a través de membrana, filtración de membrana cerrada
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiales
Nylon (for canister)
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
PVDF membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
Nivel de calidad
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
esterilidad
sterile; γ-irradiated
fabricante / nombre comercial
Steritest®
envase
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Parámetros
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
L tubo
850 mm
color
green Canister Base
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm pore size
entrada
solvent(s)
sample type pharmaceutical(s)
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
This green base canister with a single needle is ideal for testing solvents, creams, ointments, and veterinary injectables.
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Configuración del dispositivo: 2 cámaras
La unidad Steritest® NEO es una unidad de filtración a través de membrana para ensayos de esterilidad de productos farmacéuticos filtrables. El dispositivo simplifica cada aspecto del ensayo, desde la manipulación hasta la trazabilidad. El sistema cerrado minimiza los falsos positivos, ofrece los mayores niveles de calidad y fiabilidad, y asegura que los productos farmacéuticos nunca queden expuestos al entorno durante el proceso analítico. Este sistema de ensayo ofrece un proceso analítico optimizado y completamente conforme a la normativa cuando se utiliza con la bomba Steritest® Symbio, accesorios específicos y medios de cultivo y líquidos de enjuague de gran calidad. Las conexiones de la cámara y la estructura reforzada de la base proporcionan una mayor resistencia a la presión. El adaptador de aguja única se utiliza para productos en viales o ampollas. Se incluye una aguja de ventilación aparte para la transferencia del producto problema, los medios de cultivo o la disolución tampón de enjuague. Los recipientes vienen con una base verde que indica una mayor compatibilidad química con los disolventes debido a la membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) Durapore® y al polímero específico del recipiente (nailon). Esto optimiza la compatibilidad química de los productos disueltos en los disolventes.
Aplicación
La unidad Steritest NEO® se utiliza para ensayos de esterilidad de productos disueltos en disolventes (como cremas, pomadas e inyectables veterinarios) que requieren una mayor compatibilidad química.
Características y beneficios
  • Ventanilla única para los ensayos de esterilidad con nuestros dispositivos, bombas, medios, líquidos y servicios
  • Las unidades Steritest® se fabrican en nuestro Centro de Excelencia en Molsheim, Francia, con estándares de control de alta calidad que mantienen el Certificado de Calidad para cada lote.
  • Nuevo diseño de la aguja
El diseño de esta nueva aguja se ha optimizado con una longitud corta de la aguja, así como crestas horizontales y verticales para ofrecer destreza y seguridad al trabajador mientras perfora el pequeño recipiente
  • Flujo de trabajo más inteligente
  • El nuevo cartucho Steritest® NEO se beneficia de todas las mejoras, como abrazaderas de colores, graduaciones para una medición precisa del volumen, identificación optimizada y trazabilidad con la nueva etiqueta de despegable
    • Configuración completamente cerrada
    Los productos farmacéuticos nunca quedan expuestos al entorno durante el proceso de ensayo con las unidades Steritest® NEO. La filtración, el enjuague, la adición de medios y la incubación se llevan a cabo dentro de un sistema cerrado.
    • Rendimiento uniforme
    Ensayos de integridad 100%, estrictas pruebas físicas y análisis microbiológicos realizados en cada paso del montaje de la unidad Steritest® NEO antes del visto bueno para comercialización.
    • Nueva herramienta de desconexión de tubos
    Las pinzas cortadoras Velax® están montadas en todas las unidades Steritest® NEO y permiten un corte seguro y fácil de los tubos.
Envase
Paquete de 10 blísteres individuales por caja
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
configurado para
obligatorio pero no suministrado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Contenido relacionado
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.