Merck
Todas las fotos(8)
Key Documents
MMSYSTMM2
Millipore
Bomba de filtración Milliflex Oasis®
2-head filtration pump without accessory
Sinónimos:
Bomba de filtración, Bomba de vacío
About This Item
UNSPSC Code:
40151510
NACRES:
NB.24
material
(Filtration head: 316L Stainless Steel)
agency
EP
JP
USP
product line
Milliflex Oasis®
parameter
3.4 kg operating weight (7.5 lb) (including filtrationheads)
pump H × W × D
90 mm (3.5 in.) × 230 mm (9.0 in.) × 310 mm (12.2 in.)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex® Oasis system
General description
El sistema Milliflex Oasis® ofrece una solución integral para simplificar y asegurar los análisis de control de calidad microbiológico con niveles superiores de productividad, fiabilidad de los resultados y cumplimiento de la normativa. La bomba Milliflex Oasis® es una bomba de vacío de nueva generación para el análisis de agua y de la biocarga en entornos farmacéuticos.
La bomba de vacío Milliflex Oasis® es un equipo de filtración todo en uno que propicia la filtración microbiana. La bomba de vacío Milliflex Oasis® consta de una fuente de vacío controlada y un soporte para filtración.
El sistema está perfectamente diseñado para su uso en cabinas de bioseguridad o campanas de flujo laminar, ya que tiene:
  • Un pequeño tamaño
  • , poco peso y
  • superficies fáciles de descontaminar.
Su exclusivo diseño reduce el riesgo de contaminación cruzada entre las muestras y de resultados positivos falsos. El kit de desinfección Milliflex Oasis® hace que la descontaminación de la bomba sea fácil y automatizada, reduciendo así la carga de trabajo del laboratorio.
Pump housing: Acrylonitrile styrene acrylate and polycarbonate (compatible with standard UV sterilization)
Application
La bomba de vacío Milliflex Oasis® es adecuada para llevar a cabo ensayos de biocarga y supervisión del agua en las industrias farmacéutica y de bebidas.
Features and Benefits
Utilizando principios ergonómicos, la función Milliflex Microlite hace que el hardware sea intuitivo de utilizar y mantener
  • Alto rendimiento: escalable, hasta 3 bombas en cadena de margarita para permitir 6 filtraciones simultáneas de una sola vez.
  • Fácil configuración: enchufando las conexiones rápidas (tubo de desagüe y de conexión a la red) sin necesidad de calibración, el dispositivo está listo para funcionar.
  • Fiabilidad de los resultados: una válvula antirretorno situada en el cabezal de filtración desmontable evita el posible reflujo desde la trayectoria del líquido controlando el riesgo de contaminación. Los cabezales de filtración son esterilizables en autoclave y las piezas clave pueden desmontarse con facilidad para una limpieza eficiente.
Other Notes
Sólo cuerpo de la bomba. Se piden por separado:
-Cabezal de filtración: MMHEADMM2 – al menos 2x
-Fuente de alimentación: MMPWRSP--
Nota: -- representa el código del país, es decir, MMPWRSPEU o MMPWRSPUS
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX MICROLITE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.
Ver todo