Key Documents
STBMCTM12
Millipore
Medio de tioglicolato líquido transparente
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling Volume
Sinónimos:
C. de tioglicolato 0,1 l transparente, CTM, Caldo de tioglicolato transparente, FTM transparente, Medio de tioglicolato líquido (Transparente), Tioglic. Med. (FTM) transparente
About This Item
UNSPSC Code:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Quality Level
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type screw cap with septum
ready-to-use
packaging
bottle of
bottle capacity
125 mL
bottle volume
100 mL , filling Volume
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
shipped in
ambient
storage temp.
2-25°C
suitability
aerobic bacteria
nonselective for
General description
El medio de tioglicolato transparente tiene las mismas propiedades de promoción del crecimiento que el medio líquido de tioglicolato (FTM) estándar. La formulación alternativa ofrece claridad visual extra frente al FTM, que tiene una ligera turbidez o bruma. La composición y el rendimiento del crecimiento de este medio cumplen lo especificado en la Farmacopea Europea (EP) 2.6.1, la Farmacopea de Estados Unidos (USP) 71 y la Farmacopea Japonesa (JP) 4.06. Nuestro planteamiento de fabricación garantiza el mayor grado de calidad para nuestros medios, al mejorar la precisión y reducir de manera significativa el riesgo de interpretación incorrecta de los resultados falsos. El aspecto del líquido es amarillo claro y viscoso con un anillo rosa en suspensión ≤ 1 cm. El pH del producto es 7,1 ± 0,2 y puede conservarse entre 2 y 25°C durante 12 meses. La temperatura de incubación varía entre 30 y 25°C, con un tiempo de incubación de 7-14 días. Una caja del producto contiene 12 botellas de 100 ml de medio. Cada botella tiene un tapón de rosca con una membrana de goma que reduce al mínimo los riesgos de contaminación cruzada y que optimiza los procedimientos de desinfección.
Application
El medio líquido transparente de tioglicolato está pensado para la detección de bacterias anaerobias; sin embargo, también permite la detección de bacterias aerobias. Este medio se utiliza para el ensayo de esterilidad mediante filtración a través de membrana o mediante inoculación directa. Microorganismos de control de calidad: Clostridium sporogenes (ATCC 19404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) y Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027).
Ensayo de esterilidad (filtración a través de membrana e inoculación directa)
Análisis del grado de contaminación microbiológica
Components
Tapón de rosca con membrana de goma
Specifications
Tiempo de incubación: 7–14 días
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Ver todo