Key Documents
STBMFTM12DP
Millipore
Medio de tioglicolato líquido, envase doble
double packed of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Sinónimos:
Caldo de tioglicolato, Medio con tioglicolato líquido (FTGM), Medios de tioglicolato líquido
About This Item
UNSPSC Code:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Quality Level
description
Bottle with screw cap and septum, Double packed
sterility
sterile; ethylene oxide treated
form
liquid
feature
closure type screw cap with septum
ready-to-use
packaging
double packed of
bottle capacity
125 mL
bottle volume
100 mL , filling volume
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
suitability
anaerobic bacteria
General description
El medio de tioglicolato líquido (FTM) es un componente crucial de nuestra disolución STERITEST®. El producto se ha formulado y analizado para cumplir los requisitos de la EP 2.6.1, la USP 71 y la JP 4.06. Nuestro planteamiento de fabricación garantiza el mayor grado de calidad para nuestros medios, mejora la precisión y reduce de manera significativa el riesgo de interpretación incorrecta y de resultados falsos. El envase doblemente esterilizado Tyvek® permite agilizar los procedimientos de limpieza, minimizar el riesgo de contaminación cruzada en campanas de flujo laminar y asegurar la descontaminación eficaz de las cámaras de los aisladores. El líquido tiene un aspecto amarillo claro, ligeramente opalescente y viscoso con un anillo rosa en suspensión ≤ 1 cm. El pH del producto es 7,1 ± 0,2 y puede conservarse a 2-25°C. La temperatura de incubación varía entre 30 y 35°C, con un tiempo de incubación de 7-14 días. El producto se suministra como 12 botellas de 100 ml de medio con tapón de rosca y membrana de goma que reduce el riesgo de contaminación cruzada y la inhibición del crecimiento.
Application
El medio de tioglicolato líquido (FTM) se utiliza principalmente para la detección de bacterias anaerobias. Sin embargo, también permite la detección de bacterias aerobias. Microorganismos de control de calidad Clostridium sporogenes (ATCC 19404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) y Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Este medio se utiliza para el ensayo de esterilidad mediante filtración a través de membrana o mediante inoculación directa.
Ensayo de esterilidad (filtración a través de membrana e inoculación directa)
Análisis del grado de contaminación microbiológica
Components
Tapón de rosca con membrana de goma
Culture Medium
Tioglicolato líquido
Analysis Note
La turbidez indica crecimiento
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.