Stock solutions retain activity after 5 freeze-thaw cycles when stored at –20°C. Studies at –80°C have not been conducted. For additional solution stability information. see the product datasheet for the research grade product, P8375.
A link to this document is provided below:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/160/616/p8375dat-ms.pdf
SRE0082
Peroxidasa from horseradish
Sinónimos:
Donante:peróxido de hidrógeno oxidorreductasa, Peroxidasa de rábano picante
About This Item
Productos recomendados
descripción
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Nivel de calidad
actividad específica
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clave InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Definición de unidad
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Horseradish peroxidase (HRP) is an enzyme used for detecting molecules, degrading toxins, cross-linking proteins, and in diagnostics like lateral flow assays.
-
What is the stability of the activity after reconstituted into PBS if stored at -20 or -80C?
1 answer-