Documentos clave
516531
Sigma-Aldrich
Peroxidase, Horseradish
Sinónimos:
Peroxidase, Horseradish
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
lyophilized solid
Nivel de calidad
actividad específica
≥200 U/mg
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidad
0.1 M phosphate, pH 6.0-7.0: 5 mg/mL
cociente de absorbancia
RZ3.0
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clave InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Note: 1 KU = 1000 units.
Suitable for conjugation to proteins and antibodies and as a cytochemical marker in immunohistochemical staining. Has an optimal pH of 7.0.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the production of 1 mg purpurogallin in 20 s at 20°C, pH 6.0.
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at 4°C.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1