product M1255, Calcein Blue to is used to stain cells, but it will stain living or dead cells. For a cell viability stain, one can use Calcein Blue AM. The difference between Calcein Blue and Calcein Blue AM is the methyl-iminodiaceitc acid group that chelates the divalent metal has acetoxymethyl esters on it in Calcein Blue AM. The esters are cleaved inside of viable cells, but remain on the molecule in the absence of active esterases. So, if you use M1255 it will stain all the cell whether alive or dead.
M1255
Calcein Blue
Powder
Sinónimos:
4-Methylumbelliferone-8-methyliminodiacetic acid
Productos recomendados
Nombre del producto
Calcein Blue, fluorescent dye
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
titration: suitable
color
white to light yellow
solubilidad
1 M NaOH: 50 mg/mL
fluorescencia
λex 322 nm; λem 445 nm in methanol
idoneidad
suitable for indicator for EDTA titration
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC1=CC(=O)Oc2c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c(O)ccc12
InChI
1S/C15H15NO7/c1-8-4-14(22)23-15-9(8)2-3-11(17)10(15)5-16(6-12(18)19)7-13(20)21/h2-4,17H,5-7H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Clave InChI
RJPSHDMGSVVHFA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
-
Is Calcein Blue identical to Calcein Blue AM, and if not, what is the difference? Would it be compatible in a flourescent microscopy assay looking at %viability of THP-1 cells?
1 answer-