F3022
Anti-β-actina monoclonal
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-β-Actin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AC-15, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 42 kDa
reactividad de especies
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
no debe reaccionar con
Dictyostelium discoideum
técnicas
direct immunofluorescence: 1:250 using cultured human and chicken fibroblasts
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- western blotting
- immunohistochemistry
- flow cytometry
- direct immunofluorescent staining
- dual immuno-fluorescent staining
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)