Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
20 reactions | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $60.000 |
100 reactions | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $137.000 |
500 reactions | Comprobar disponibilidad del carrito | $594.000 |
Acerca de este artículo
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions, sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
concentration
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable
input
purified DNA
suitability
suitable for (quantitative PCR)
application(s)
agriculture
compatibility
ABI 7000, ABI 7300, ABI 7500 Fast, ABI 7500, ABI 7700, ABI 7900 HT Fast, ABI 7900 HT, ABI 7900, ABI StepOne, ABI StepOnePlus, ABI ViiA 7 , Bio-Rad CFX384, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad MJ Chromo4, Bio-Rad MJ Opticon 2 , Bio-Rad MJ Opticon, Bio-Rad MiniOpticon, Bio-Rad MyiQ, Bio-Rad iCycler iQ, Bio-Rad iQ 5, Cepheid SmartCycler, Eppendorf® Mastercycler ep realplex , Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 S, Illumina Eco qPCR, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Roche LightCycler 480 , Strategene Mx3000P, Strategene Mx3005P, Strategene Mx4000, for use with ABI 5700
detection method
SYBR® Green
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- en PCR cuantitativa (qPCR) para amplificar una única área de conservación de todas las variantes de la proteína básica mielina (mbp), SRY-Box 10 (sox10), y los genes de la β-actina
- en PCR cuantitativa en tiempo real para detectar la acumulación del producto de la PCR en cada ciclo de amplificación
- en amplificaciones sistemáticas mediante qPCR de la plantilla de ADN[1][2] y ADNc[3][4]
- para amplificación de ARN mediante PCR-transcripción inversa cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR)[5]
Biochem/physiol Actions
El SYBR Green I, un colorante fluorescente de unión al ADN de uso habitual, se une a todo el ADN bicatenario y la detección se controla midiendo el aumento de la florescencia durante el ciclo. El SYBR Green I tiene un máximo de excitación en 494 nm y de emisión en 521 nm. La configuración del equipo para el colorante de referencia ROX es satisfactoria para la medición del colorante de referencia para PCR cuantitativa. La especificidad de la detección mediante QPCR con SYBR de Sigma aumenta notablemente por la incorporación de una polimerasa Taq de inicio en caliente, la JumpStart Taq.
Features and Benefits
- Ofrece los beneficios de la PCR de inicio en caliente con inactivación con anticuerpos y detección mediante SYBR Green en una mezcla preparada ideal para aplicaciones de gran rendimiento; sólo se requieren los cebadores y la plantilla
- La ADN polimerasa Taq JumpStart™ evita la amplificación de productos inespecíficos, lo que produce una mayor eficiencia y un mayor rendimiento del producto deseado.
- La mezcla lista para usar SYBR® Green JumpStart™ Taq ReadyMix para qPCR con SYBR está formulada con MgCl2 o envasada con un vial independiente para facilitar la optimización. Las mezclas ReadyMix son compatibles con equipos que funcionan con tubos y con placas.
- Esta mezcla maestra permite la uniformidad de una reacción a la siguiente
- Diseñada para minimizar la contaminación
- Dímeros del cebador reducidos
- Reducción del tiempo de configuración en comparación con los métodos manual o de cera HotStart®
- Permite la configuración a temperatura ambiente y contiene un colorante fluorescente, que es ideal para aplicaciones de qPCR
Packaging
20RXN se envasa como 1 X 500 μl
100RXN se envasa como 1 X 2,5 ml
400RXN se envasa como 1 X 2,5 ml
500RXN se envasa como 1 X 12,5 ml
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) RT-qPCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable |
| concentration 1.25 units/reaction (50 μL reaction volume) | concentration 2.5 units/reaction (50 μL reaction volume) | concentration 1.25 units/reaction (50 μL reaction volume) | concentration - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - |
| suitability suitable for (quantitative PCR) | suitability suitable for (quantitative PCR) | suitability suitable for PCR | suitability - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SYBR® Green JumpStart™ Taq ReadyMix™
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?