Saltar a
F1804
ANTI-FLAG® M2 monoclonal antibody produced in mouse
1.0-1.2 mg/mL, clone M2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
ANTI-FLAG® M2 antibody, Mouse monoclonal
Sinónimos:
anticuerpo anti-flag, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 μg
Comprobar disponibilidad del carrito
$148.000
200 μg
Comprobar disponibilidad del carrito
$516.000
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.290.000
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.790.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
M2, monoclonal
Application:
Citations:
9676
$148.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
form
buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
purified by
affinity chromatography (affinity tag purification)
species reactivity
all
concentration
1.0-1.2 mg/mL
isotype
IgG1
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
El anticuerpo monoclonal de afinidad purificado de ratón ANTI-FLAG M2 se une a las proteínas de fusión que contienen una secuencia peptídica FLAG. El anticuerpo reconoce la secuencia peptídica FLAG en los N-terminal, Met-N-terminal, C-terminal, y en los sitios internos de la proteína de fusión.
Método de purificación - Purificación mediante etiquetas de afinidad
Immunogen
FLAG; secuencia peptídica DYKDDDDK
Application
Para detección de gran sensibilidad y especificidad de las proteínas de fusión FLAG mediante inmunotransferencia, inmunoprecipitación (IP) [1], inmunohistoquímica, inmunofluorescencia e inmunocitoquímica. Optimizado para la detección de bandas únicas de proteínas de fusión FLAG en sistemas de expresión de mamíferos, plantas y bacterias.
Western Blotting y EIA
Conozca más detalles del producto en nuestro portal de la aplicación FLAG®.
Biochem/physiol Actions
Sitio de unión: N-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-C
Physical form
Contiene glicerol al 50 % en disolución salina tamponada con fosfato.
Preparation Note
Inmediatamente antes de su uso, diluir en disolución salina tamponada Tris (TBS), a pH 8,0 con leche desnatada al 3 %
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F2426F9291A2220
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
-
biological source
mouse
biological source
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
biotin conjugate
conjugate
agarose conjugate
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
species reactivity
all
species reactivity
-
species reactivity
all
species reactivity
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Can this Antibody be used for Flow cytometry?
    1 answer
    1. While this antibody hasn't been validated for flow cytometry, independent laboratories have published its use for this application. For example:
      https://www.nature.com/articles/s42003-020-1072-4.pdf
      Helpful?
  2. Any protocol available for using the Anti-Flag M2 (F1804) in a ChIP-Seq assay? And, if the lysis buffer contains SDS and sodium deoxycholate at a concentration of 0.1%, will the presence of both denature or interfere with binding in the research process?
    1 answer
  3. Is this Ab suitable for ELISA?
    1 answer
    1. This antibody is compatible with enzyme immunoassay, which includes ELISA, the most widely used form of EIA.
      Helpful?
  4. Bonjour, il est indiqué que cet anticorps marche en immunohistochimie. Quel protocole d'antigen retrieval faut-il utiliser et quelle concentration d'anticorps sur coupe FFPE? Merci
    1 answer
    1. Please see the reference at the link below using this antibody at 1:50 dilution in IHC with antigen retrieval in citrate buffer for 5 minutes.
      https://www.nature.com/articles/s41467-019-12187-5.pdf
      Helpful?
  5. モノクローナル抗FLAG® M2抗体 マウス宿主抗体(F1804)を購入しました。WBで使用しますが、抗体の推奨の希釈率、希釈液を知りたいです。よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. An antibody concentration of 1 ug/mL or 1:1000 dilution is recommended for use in western blot. Please see the link below to review the product datasheet which includes the full protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/175/747/f1804bul-ms.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Technion-Israel Institute of Technology
    • Review 1
    • Votes 22
    5 out of 5 stars.
    Perfection
    Perfect for WB and IF, very specific. Stable for many years.
    Helpful?
  2. 2 Ratings-only reviews