C6423
α-Chymotrypsin from bovine pancreas
suitable for protein sequencing, salt-free, lyophilized powder
About This Item
Productos recomendados
grado
Proteomics Grade
Nivel de calidad
Formulario
salt-free, lyophilized powder
mol peso
25 kDa
idoneidad
suitable for protein sequencing
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
cow ... CTRB1(618826)
Aplicación
- Protein Identification by mass spectrometry (MS)
- The isolation and characterization of myosin heavy chains
- Toxin preparation
- The incubation of infected and uninfected cells for analysis of cellular proteins by SDS-PAGE
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Otras notas
Inhibidor
sustrato
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.