Merck
T4799
Sigma-Aldrich
Tripsina from porcine pancreas
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
Sinónimos:
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.75
origen biológico
Porcine pancreas
Línea del producto
BioReagent
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
1,000-2,000 BAEE units/mg solid
mol peso
23.8 kDa
concentración
25 mg/mL
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pH
7.6
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
La tripsina puede utilizarse para la desagregación tisular, debido a su acción efectiva y su tolerancia hacia diferentes tipos de células y neutralización inducida por suero.
Aplicación
La tripsina del páncreas porcino se ha utilizado para digerir huesos de pollo. También se ha utilizado en el aislamiento de las células del endotelio luteínico.
Para la digestión de los péptidos con tripsina, utilice una proporción de aproximadamente 1:100 a 1:20 de tripsina:péptido. La utilización habitual de este producto es la separación de las células adherentes de una superficie de cultivo. La concentración necesaria de tripsina para separar las células de su sustrato depende fundamentalmente del tipo de célula y de la edad del cultivo. También se han utilizado tripsinas para la re-suspensión de células durante el cultivo celular, en investigación en proteómica para la digestión de proteínas y en varias digestiones en gel†. Otras aplicaciones son la evaluación de la cristalización mediante técnicas de membrana y en un estudio para determinar que las tasas de plegado y los rendimientos de las proteínas pueden limitarse por la presencia de trampas cinéticas.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La tripsina rompe los péptidos por el lado C-terminal de los restos de lisina y de arginina. La velocidad de hidrólisis de esta reacción se reduce si a cada lado del punto de rotura hay un residuo ácido, y la hidrólisis se interrumpe si en el lado carboxilo del sitio de ruptura hay un resto de prolina. El pH óptimo de actividad de la tripsina es 7-9. La tripsina también puede actuar rompiendo las uniones éster y amida de los derivados sintéticos de aminoácidos. Se añade EDTA a las disoluciones de tripsina como agente quelante que neutraliza los iones de calcio y de magnesio, los cuales ocultan los enlaces peptídicos sobre los que actúa la tripsina. La eliminación de esos iones aumenta la actividad enzimática.
Los inhibidores de las proteasas de serina, como DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF y la aprotinina, entre otros, inhibirán la tripsina.
Componentes
La tripsina consiste en una sola cadena polipeptídica de 223 restos de aminoácidos, producida por la eliminación del hexapéptido N-terminal del tripsinógeno, que es hidrolizado en el enlace peptídico entre Lys e Ile. La secuencia de aminoácidos está entrecruzada por 6 puentes disulfuro. Esta es la forma nativa de la tripsina, la beta-tripsina. La BETA-tripsina puede autolisarse, rompiendo en el resto Lys - Ser, para producir alfa-tripsina. La tripsina es miembro de la familia de proteasas de serina.
Precaución
Las disoluciones en HCl 1 mM son estables durante 1 año en alícuotas y conservadas a -20°C. La presencia de Ca2+ también reducirá la autólisis de la tripsina y mantendrá su estabilidad en disolución. La tripsina retendrá también la mayor parte de su actividad en urea 2,0 M, HCl de guanidina 2,0 M o SDS al 0,1 % (p/v).
Definición de unidad
Una unidad BAEE producirá una ΔA253 de 0,001 por min a pH 7,6 y 25°C utilizando BAEE como sustrato. Una unidad BTEE = 320 unidades ATEE. Volumen de reacción = 3,2 ml (trayectoria de la luz 1 cm).
Nota de preparación
Este producto es un polvo liofilizado soluble en disolución salina equilibrada de Hank a 25 mg/ml.
Para aplicaciones que requieran EDTA, la solubilización de la tripsina debe realizarse con una disolución salina tamponada que no contenga Ca2+ ni Mg2+.
Producto relacionado
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Effects of storage and passage of bovine luteal endothelial cells on endothelin-1 and prostaglandin F2alpha production
Acosta TJ, et al.
Journal of Reproduction and Development, 53(3), 473-480 (2007)
Prostaglandin F2alpha regulates the nitric oxide generating system in bovine luteal endothelial cells
Lee SH, et al.
Journal of Reproduction and Development, 55(4), 418-424 (2009)
The development of angiotensin I-converting enzyme inhibitor derived from chicken bone protein
Animal Science Journal = Nihon Chikusan Gakkaiho, 79(1), 122-128 (2008)
Effects of tea polyphenols on the activities of ?-amylase, pepsin, trypsin and lipase (2007)
Effects of tumor necrosis factor alpha and Interferon gamma on the viability and mRNA expression of TNF receptor type I in endothelial cells from the bovine corpus luteum
Hojo T, et al.
Journal of Reproduction and Development, 56(5), 515-519 (2010)
Protocolos
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.