Merck
A1153
Aprotinin
3-8 TIU/mg solid, lyophilized powder
Sinónimos:
BPTI, Inhibidor de la tripsina pancreática bovina, Inhibidor de tripsina (básico), Trasylol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C284H432N84O79S7
Número CAS:
Peso molecular:
6511.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-994-9
MDL number:
eCl@ss:
32190102
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Aprotinina from bovine lung, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid
biological source
bovine lung
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
3-8 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
General description
La aprotinina de pulmón bovino es una cadena polipeptídica globular con un peso molecular de 6,5 kDa. Comúnmente utilizada como inhibidor inespecífico de las proteasas de serina, la aprotinina contiene una lámina β antiparalela, una hélice 310 N-terminal y C-terminal y una hélice α. Los restos de aminoácidos 13 a 18 de la aprotinina son esenciales para su unión a las proteasas de serina.
Application
La aprotinina se utiliza en gran medida como un inhibidor de la tripsina.
La aprotinina de pulmón bovino se ha utilizado:
  • como un inhibidor de proteasas en el tampón de análisis mediante radioinmunoprecipitación (RIPA) para la homogeneización de las células endoteliales microvasculares cardiacas (CMEC)(4) y las células epiteliales de mamífero
  • en el ensayo de angiogénesis para fibroblastos
  • en la estabilización proteómica del sobrenadante de la saliva
Biochem/physiol Actions
La aprotinina es un inhibidor competitivo de las proteasas de serina que forma complejos estables con la enzima y bloquea sus centros activos. La unión es reversible, y la mayor parte de los complejos aprotinina-proteasa se disociarán a niveles de pH extremo de >10 o <3. Desde el punto de vista estructural, la aprotinina es una proteína globular monómera procedente del pulmón bovino que consta de 58 aminoácidos dispuestos en una sola cadena polipeptídica con tres puentes disulfuro reticulantes.
La aprotinina inhibe proteasas como la tripsina, la plasmina, la quimiotripsina y la trombina. Bloquea la síntesis de bradicinina a partir del cininógeno. Es útil para el tratamiento de la pérdida de sangre durante las operaciones.
Preparation Note
Este producto es un polvo liofilizado con actividad de 3-8 TIU/mg de polvo sólido. La aprotinina es libremente soluble en agua (>10 mg/ml) y en tampones acuosos con poca fuerza iónica. Las disoluciones diluidas tienden a ser menos estables que las concentradas, aunque la estabilidad de la disolución depende también del pH. La aprotinina es relativamente estable contra la desnaturalización; sólo la termolisina se ha demostrado capaz de degradarla a 60-80°C. La esterilización de la aprotinina puede conseguirse mediante filtración en un filtro de 0,2 μm.
Other Notes
Una unidad inhibidora de tripsina (TIU) disminuirá la actividad de dos unidades de tripsina en un 50%, donde una unidad de tripsina hidrolizará 1,0 μmol de N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilida por minuto a un pH de 7,8 y 25 °C. Otra unidad comúnmente utilizada es la KIU, donde 1 TIU = 1300 KIU.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinina from bovine lung
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)