Nombre del producto
Leupeptin trifluoroacetate salt, ≥90% (HPLC), microbial
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 10 mM (Solutions are stable only a few hours. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4.C2HF3O2/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;3-2(4,5)1(6)7/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H,6,7)/t15-,16-,17-;/m0./s1
InChI key
WUHGBZVQELGOMH-FRKSIBALSA-N
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?