Saltar al contenido
A7824
6-Aminocaproic acid
synthetic (organic), ≥99%, antifibrinolytic agent, powder
Sinónimos:
ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2N(CH2)5CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
200-469-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906872
Assay:
≥99%
Form:
powder
Grade:
biotech. grade
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
6-Aminocaproic acid, BioUltra, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
biotech. grade
product line
BioUltra
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
room temp
SMILES string
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
rat ... Ppm1a(24666)
Biochem/physiol Actions
Lysine analog. Promotes rapid dissociation of plasmin, thereby inhibiting the activation of plasminogen and subsequent fibrinolysis.
Lysine analog. Promotes rapid dissociation of plasmin, thereby inhibiting the activation of plasminogen and subsequent fibrinolysis. Reported to inhibit plasminogen binding to activated platelets. An early report indicated that it inhibits the activation of the first component of the complement system. Binds and inactivates Carboxypeptidase B.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Aminocaproic acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
404.6 - 408.2 °F
flash_point_c
207 - 209 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)